Tlačiť
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501103-1G PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA 448.46 EUR
APOSPC501103-1G APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Mw: 230.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185779
Číslo CAS: 105003-99-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 III