Tlačiť
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-bromo-6-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
PC50106-1G PC50106-250MG PC50106-5G
APOSPC50106-1GEA 430.6 EUR
APOSPC50106-1G APOSPC50106-250MG APOSPC50106-5G
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₇H₃BrF₄N₂O₂
Mw: 303.009 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28515422
Číslo CAS: 1820687-67-9
OSN: 2811
ADR: 6.1 III