Tlačiť
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501024-1G PC501024-250MG PC501024-100MG
APOSPC501024-1GEA 741.84 EUR
APOSPC501024-1G APOSPC501024-250MG APOSPC501024-100MG
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-Bromo-6-chloro -2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃BrClF₃N₂
Mw: 299.475 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01658359
Číslo CAS: 39215-09-3