Tlačiť
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-2-nitrophenyl triflate, 5-Fluoro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}nitrobenzene
PC50101-1G PC50101-250MG PC50101-5G
APOSPC50101-1GEA 357.7 EUR
APOSPC50101-1G APOSPC50101-250MG APOSPC50101-5G
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₇H₃F₄NO₅S
Mw: 289.161 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25541894
Číslo CAS: 722536-28-9
OSN: 3261
ADR: 8 III