Tlačiť
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501009-1G PC501009-250MG
APOSPC501009-1GEA 695.37 EUR
APOSPC501009-1G APOSPC501009-250MG
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₃BrF₄N₂
Mw: 283.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28154938
Číslo CAS: 1822861-98-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III