Tlačiť
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500935-1G PC500935-250MG PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA 69.8 EUR
APOSPC500935-1G APOSPC500935-250MG APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₉BrF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12768652
Číslo CAS: 864054-55-7
OSN: 3265
ADR: 8,III