Tlačiť
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-2-(2,2-difluoroethoxy)benzene
PC500912-1G PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA 227.04 EUR
APOSPC500912-1G APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Vzorec: C₈H₇BrF₂O
Teplota varu: 133 °C (5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036116
Číslo CAS: 946605-55-6