Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 169.84 EUR
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
Mw: 209.553 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10696242
Číslo CAS: 934279-60-4