Tlačiť
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 966.95 EUR
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Mw: 221.133 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606346
Číslo CAS: 1227511-82-1