Tlačiť
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 932.51 EUR
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Mw: 175.108 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10696233
Číslo CAS: 131747-65-4