Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500760-1G PC500760-250MG PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA 249.15 EUR
APOSPC500760-1G APOSPC500760-250MG APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Mw: 317.929 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185415
Číslo CAS: 1214327-32-8
OSN: 3265
ADR: 8 II