Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 347.29 EUR
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Mw: 253.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28140566
Číslo CAS: 1288998-92-4