Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol, [5-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 447.83 EUR
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185398
Číslo CAS: 1214349-54-8