Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500745-1G PC500745-250MG PC500745-5G
APOSPC500745-1GEA 397.91 EUR
APOSPC500745-1G APOSPC500745-250MG APOSPC500745-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28122909
OSN: 3261
ADR: 8,III