Tlačiť
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 149.81 EUR
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Vzorec: C₆H₁₅BF₃OSi·K
Mw: 238.173 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11505930
Číslo CAS: 1027642-28-9