Tlačiť
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 870.42 EUR
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃IO
Mw: 300.016 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398126
Číslo CAS: 1261777-98-3