Tlačiť
Caesium hexafluorophosphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Cesium hexafluorophosphate
PC50069-1G PC50069-25G PC50069-5G
APOSPC50069-1GEA 144.6 EUR
APOSPC50069-1G APOSPC50069-25G APOSPC50069-5G
Caesium hexafluorophosphate
Caesium hexafluorophosphate
Vzorec: CsPF₆
Mw: 277.87 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00799707
Číslo CAS: 16893-41-7
OSN: 3260
ADR: 8 II