Tlačiť
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500683-1G PC500683-250MG PC500683-5G
APOSPC500683-1GEA 66.49 EUR
APOSPC500683-1G APOSPC500683-250MG APOSPC500683-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₃I
Mw: 364.929 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398194
Číslo CAS: 1261457-09-3
OSN: 3261
ADR: 8 II