Tlačiť
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 463.85 EUR
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22558087
Číslo CAS: 1008361-72-5