Tlačiť
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500677-1G PC500677-250MG PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA 66.49 EUR
APOSPC500677-1G APOSPC500677-250MG APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃IO
Mw: 302.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18398177
Číslo CAS: 959632-19-0