Tlačiť
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 66.59 EUR
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₃IO
Mw: 314.043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103433
Číslo CAS: 1823318-98-4