Tlačiť
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-2-fluorobenzyl alcohol
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 28.24 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Mw: 151.138 g/mol
Teplota tavenia: 63…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09037779
Číslo CAS: 219873-06-0