Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-6-nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC50066-1G PC50066-250MG
APOSPC50066-1GEA 423.79 EUR
APOSPC50066-1G APOSPC50066-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₄NO₃
Mw: 303.993 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD25541892
Číslo CAS: 1445995-81-2