Tlačiť
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 159.02 EUR
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₄
Mw: 304.143 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103420
Číslo CAS: 1845695-98-8