Tlačiť
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-1,4-dihydro-2,4-dioxo-7-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, 6-Bromo-7-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC500605-1G PC500605-250MG
APOSPC500605-1GEA 821.15 EUR
APOSPC500605-1G APOSPC500605-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Vzorec: C₉H₃BrF₃NO₃
Mw: 310.024 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28103324
Číslo CAS: 1820740-28-0