Tlačiť
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 EUR
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClFO₂S
Mw: 287.534 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28096606
Číslo CAS: 1820684-91-0
OSN: 3261
ADR: 8 II