Tlačiť
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Bromomethyl)-3-(methoxycarbonyl)benzotrifluoride, 2-(Methoxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
PC500597-1G PC500597-250MG PC500597-5G
APOSPC500597-1GEA 463.85 EUR
APOSPC500597-1G APOSPC500597-250MG APOSPC500597-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O₂
Mw: 297.069 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD27931130
Číslo CAS: 875895-66-2
OSN: 3261
ADR: 8 III