Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500589-1G PC500589-25G PC500589-5G
APOSPC500589-1GEA 131.17 EUR
APOSPC500589-1G APOSPC500589-25G APOSPC500589-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
5-Bromo-2-fluoro-4-methylanisole
Vzorec: C₈H₈BrFO
Teplota varu: 54 °C (0,2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28096600
Číslo CAS: 1780981-61-4