Tlačiť
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chlorosulphonyl)-4-fluorobenzyl bromide
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 455.84 EUR
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClFO₂S
Mw: 287.534 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28096593
Číslo CAS: 1820717-41-6
OSN: 3265
ADR: 8 II