Tlačiť
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-3-formylbenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolualdehyde
PC500573-1G PC500573-250MG PC500573-5G
APOSPC500573-1GEA 497.39 EUR
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG APOSPC500573-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28096626
Číslo CAS: 1820717-85-8
OSN: 3261
ADR: 8,III