Tlačiť
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 EUR
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆F₄N₂O
Mw: 210.129 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28096583
Číslo CAS: 1804386-40-0