Tlačiť
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-5-fluoro-o-tolualdehyde
PC500562-1G PC500562-250MG PC500562-5G
APOSPC500562-1GEA 1034.5 EUR
APOSPC500562-1G APOSPC500562-250MG APOSPC500562-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18205514
Číslo CAS: 945995-09-5
OSN: 3265
ADR: 8,III