Tlačiť
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4-formylbenzyl bromide, α-Bromo-3-fluoro-p-tolualdehyde
PC500558-1G PC500558-250MG PC500558-5G PC500558-25G
APOSPC500558-1GEA 461.69 EUR
APOSPC500558-1G APOSPC500558-250MG APOSPC500558-5G APOSPC500558-25G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28096625
Číslo CAS: 1416980-24-9
OSN: 3261
ADR: 8,III