Tlačiť
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyano-2-fluorobenzyl bromide
PC500556-1G PC500556-250MG PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA 262.37 EUR
APOSPC500556-1G APOSPC500556-250MG APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18394043
Číslo CAS: 1246527-18-3
OSN: 3261
ADR: 8 III