Tlačiť
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC500539-1G PC500539-250MG PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA 103.09 EUR
APOSPC500539-1G APOSPC500539-250MG APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Mw: 267.043 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16839140
Číslo CAS: 1197231-94-9