Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500538-1G PC500538-5G PC500538-10G PC500538-25G
APOSPC500538-1GEA 49.67 EUR
APOSPC500538-1G APOSPC500538-5G APOSPC500538-10G APOSPC500538-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
Mw: 317.929 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185414
Číslo CAS: 335013-18-8
OSN: 3265
ADR: 8 II