Tlačiť
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 208.58 EUR
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18205512
Číslo CAS: 1379312-99-8
OSN: 3261
ADR: 8,III