Tlačiť
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
PC500533-1G PC500533-250MG PC500533-5G
APOSPC500533-1GEA 331.26 EUR
APOSPC500533-1G APOSPC500533-250MG APOSPC500533-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18394044
Číslo CAS: 853368-35-1
OSN: 3261
ADR: 8 III