Tlačiť
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Cyano-4-fluorobenzyl bromide
PC500527-1G PC500527-5G
APOSPC500527-1GEA 24.91 EUR
APOSPC500527-1G APOSPC500527-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09261046
Číslo CAS: 217661-27-3
OSN: 3265
ADR: 8 III