Tlačiť
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3-fluoro-o-tolunitrile, 2-Cyano-6-fluorobenzyl bromide
PC500524-1G PC500524-250MG PC500524-5G
APOSPC500524-1GEA 76.51 EUR
APOSPC500524-1G APOSPC500524-250MG APOSPC500524-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₈H₅BrFN
Mw: 214.034 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12025416
Číslo CAS: 635723-84-1
OSN: 3261
ADR: 8 III