Tlačiť
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500522-1G PC500522-250MG
APOSPC500522-1GEA 397.91 EUR
APOSPC500522-1G APOSPC500522-250MG
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18378686
Číslo CAS: 1379371-56-8
OSN: 3261
ADR: 8,III