Tlačiť
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl α-bromo-4-fluoro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-5-fluorobenzyl bromide
PC500511-1G PC500511-250MG PC500511-5G PC500511-10G
APOSPC500511-1GEA 58.08 EUR
APOSPC500511-1G APOSPC500511-250MG APOSPC500511-5G APOSPC500511-10G
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11505951
Číslo CAS: 157652-28-3
OSN: 3265
ADR: 8 III