Tlačiť
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-3-fluoro-o-toluate, 2-Fluoro-6-(methoxycarbonyl)benzyl bromide
PC500509-1G PC500509-250MG PC500509-5G
APOSPC500509-1GEA 291.61 EUR
APOSPC500509-1G APOSPC500509-250MG APOSPC500509-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 2-(bromomethyl)-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrFO₂
Mw: 247.061 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11505952
Číslo CAS: 142314-72-5
OSN: 3265
ADR: 8 III