Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-5-(bromoacetyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC500506-1G PC500506-250MG PC500506-5G
APOSPC500506-1GEA 464.5 EUR
APOSPC500506-1G APOSPC500506-250MG APOSPC500506-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅Br₂F₃O
Mw: 345.939 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22491116
Číslo CAS: 1523196-85-1
OSN: 3261
ADR: 8 III