Tlačiť
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one
PC500502-1G PC500502-250MG PC500502-5G
APOSPC500502-1GEA 464.5 EUR
APOSPC500502-1G APOSPC500502-250MG APOSPC500502-5G
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
5-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂FO
Mw: 295.931 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD23711739
Číslo CAS: 1427413-65-7
OSN: 3261
ADR: 8 III