Tlačiť
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-formylbenzyl bromide
PC500500-1G PC500500-250MG PC500500-5G
APOSPC500500-1GEA 284 EUR
APOSPC500500-1G APOSPC500500-250MG APOSPC500500-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Mw: 217.035 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18378725
Číslo CAS: 1379307-40-0
OSN: 3261
ADR: 8 III