Tlačiť
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC500493-1G PC500493-250MG PC500493-5G
APOSPC500493-1GEA 261.17 EUR
APOSPC500493-1G APOSPC500493-250MG APOSPC500493-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Mw: 234.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11846056
Číslo CAS: 943830-79-3