Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500491-1G PC500491-250MG PC500491-5G
APOSPC500491-1GEA 228.24 EUR
APOSPC500491-1G APOSPC500491-250MG APOSPC500491-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClFNO₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08443561
Číslo CAS: 713-21-3
OSN: 3265
ADR: 8,III