Tlačiť
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene, 6-Chloro-α,3-dibromo-2-fluorotoluene
PC500487-1G PC500487-250MG PC500487-5G
APOSPC500487-1GEA 298.44 EUR
APOSPC500487-1G APOSPC500487-250MG APOSPC500487-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27931488
Číslo CAS: 886615-32-3
OSN: 3261
ADR: 8,III