Tlačiť
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1-(3-bromo-6-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
PC500485-1G PC500485-250MG
APOSPC500485-1GEA 1033.05 EUR
APOSPC500485-1G APOSPC500485-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
3-Bromo-6-chloro-2-fluorophenacyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClFO
Mw: 330.376 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28040504
Číslo CAS: 1807121-46-5
OSN: 3261
ADR: 8 III